Learn More
Julabo™ Sensor de Pt100 externo de acero inoxidable/PTFE
Código de producto. 11994768
Change view
Click to view available options
Tamaño:
200 × 6 mm
300 × 6 mm
900 × 6 mm
1200 × 6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño unitSize
11994768 1200 × 6 mm cada uno
15204353 200 × 6 mm cada uno
10748708 300 × 6 mm cada uno
11990268 900 × 6 mm cada uno
4 options
Código de producto. 11994768
Marca: Julabo™ 8981014
Solo quedan null
Especificaciones
Descripción Sensor externo Pt100
Para utilizar con (equipo) Adecuado para baño de circulación refrigerado/calefactado CF31, CF41, F25-HE, F25-HL, F25-ME, F26-ME
Material Acero inoxidable con revestimiento de PTFE
Tamaño 1200 × 6 mm
Diámetro (métrico) 1200 x 6 mm