Learn More
Julabo™ Sensor de Pt100 externo de acero inoxidable/PTFE
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Sensor externo Pt100 |
| Para utilizar con (equipo) | Adecuado para baño de circulación refrigerado/calefactado CF31, CF41, F25-HE, F25-HL, F25-ME, F26-ME |
| Material | Acero inoxidable con revestimiento de PTFE |
| Tamaño | 900 × 6 mm |