Learn More
Fisherbrand™ Espátulas de cubeta de acero inoxidable con revestimiento de PTFE
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
- Medidas de la hoja de la cubeta: 8 × 50 × 1,5 mm (an. × p. × al.) con revestimiento de teflón
- Longitud total: 150 mm
- Excelente resistencia al calor y gran estabilidad criogénica
- Disponibles en paquetes estándar de 1
- Aplicado como revestimiento único de autocebado de PTFE
- El coeficiente de fricción está generalmente en el rango de 0,05 a 0,20
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Recubrimiento | PTFE Xylan™ |
| Tipo de producto | Espátula de cubeta |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para aplicaciones de biología, microbiología y farmacéuticas |
| Anchura (métrico) de la hoja | 8 mm |
| Temperatura máx. (métrico) | De -195 °C a +260 °C |
| Material | Acero inoxidable |
| Longitud (métrico) | 150 mm |