Learn More
Bochem™ Espátulas con cuchara estándar de acero inoxidable con revestimiento de PTFE
Código de producto. 10515801
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
210mm
230mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10515801 210mm cada uno
10146740 230mm cada uno
2 options
Código de producto. 10515801
Marca: Bochem™ 3721
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tipo de producto Espátula de cuchara estándar
Diámetro exterior (métrico) 4mm
Material Acero inoxidable/revestimiento de PTFE
Longitud (métrico) 210mm