Learn More
Hanna Instruments™ Sonda de acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Sonda |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipos de sensores | PT 100 |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición de líquidos y aire |
| Exactitud | ± 0,25 °C |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -30 °C a +350 °C |
| Longitud (métrico) | 1 m |