Learn More
Hanna Instruments™ Sonda de acero inoxidable
Código de producto. 10316061
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Medición de líquidos y aire
Medición y penetración de semisólidos
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) unitSize
10316061 Medición y penetración de semisólidos cada uno
10623852 Medición de líquidos y aire cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10316061 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI768P
Solo quedan null
Especificaciones
Descripción Sonda
Material Acero inoxidable
Tipos de sensores PT 100
Para utilizar con (aplicación) Medición y penetración de semisólidos
Exactitud ± 0,25 °C
Tiempo de respuesta 30 s
Intervalo de temperatura (métrico) De -30 °C a +350 °C
Longitud (métrico) 1 m