Learn More
Sartorius™ Recipiente a presión de acero inoxidable
Código de producto. 10212681 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
:
Capacidad:2L.
Código de producto.
10212681 Capacidad:2L.
1 options
Código de producto. 10212681
Marca: Sartorius™ 17532
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Recipiente resistente a la presión de calidad farmacéutica fabricado en acero inoxidable. El recipiente a presión de acero inoxidable Sartorius™ es adecuado para el transporte, almacenamiento y distribución de líquidos.
  • Fabricado con acero inoxidable
  • Calidad farmacéutica
  • Fabricado en instalaciones certificadas para cumplir con la Directiva europea 2014/68/UE sobre equipos a presión
  • Limpiable
  • Facilidad de uso:
  • Cierre estándar con tres abrazaderas
  • Disponible cierre aséptico de junta tórica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acero inoxidable (316 l), Silicona
Volumen (métrico) 2 l
Altura (métrico) 630 mm