Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Stainless Steel Graduated Pouring Beakers
Código de producto. 11747964 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11747964 2000 ml cada uno
11727964 500 ml cada uno
11737964 1000 ml 1 PCS
11770319 5000 ml cada uno
4 options
Código de producto. 11747964
Marca: Cole-Parmer™ Essentials 0722400
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Easily measure and pour samples with Stainless Steel Graduated Pouring Beakers.
  • Measure volumes easily with internal graduation markers
  • Great for higher temperatures— withstand temperatures up to 650°F (182°C)
  • Features easy grip handles for convenient pouring
  • Beakers are graduated in mL and oz.
  • Constructed of medium gauge 304 stainless steel
Especificaciones
Capacidad (imperial) 0.5 gal.
Diámetro exterior (imperial) 5.9 in.
Diámetro exterior (métrico) 151 mm
Capacidad (métrico) 2000 ml
Material Acero inoxidable
Altura (imperial) 6.8 in.
Altura (métrico) 172 mm
Temperatura máx. de funcionamiento (imperial) 800.1°F
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 426,7 °C
Tipo Vaso de precipitados
Esterilidad Estériles
Graduated Sí
Modelo Handled