Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Stainless Steel Graduated Pouring Beakers
Código de producto. 11737964 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11737964 1000 ml 1 PCS
11727964 500 ml cada uno
11747964 2000 ml cada uno
11770319 5000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11737964 Proveedor Cole-Parmer™ Essentials N.º de proveedor 0722200
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Easily measure and pour samples with Stainless Steel Graduated Pouring Beakers.
  • Measure volumes easily with internal graduation markers
  • Great for higher temperatures— withstand temperatures up to 650°F (182°C)
  • Features easy grip handles for convenient pouring
  • Beakers are graduated in mL and oz.
  • Constructed of medium gauge 304 stainless steel
Especificaciones
Capacidad (imperial) 33,8 oz
Diámetro exterior (imperial) 4.6 in.
Diámetro exterior (métrico) 118 mm
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Acero inoxidable
Altura (imperial) 5.2 in.
Altura (métrico) 133 mm
Temperatura máx. de funcionamiento (imperial) 800.1°F
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 426,7 °C
Tipo Vaso de precipitados
Esterilidad Estériles
Graduated Sí
Modelo Handled