Learn More
Buerkle™ PharmaSpoon™ de Acero Inoxidable
Código de producto. 10196514 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
650 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10196514 650 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10196514
Marca: Buerkle™ 53240001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La PharmaSpoon de Acero Inoxidable Buerkle™ está diseñada para tomar muestras en la industria farmacéutica.
  • Para la toma de muestras de sustancias polvorientas, productos intermedios y materiales en la industria farmacéutica
  • Se deben utilizar materiales especiales con excelentes calidades de superficie esto para evitar la contaminación cruzada
  • Fabricado en acero inoxidable AISI 316L (1.4404)
  • Superficie muy pulida a mano (no electropulida)
  • Las propiedades superficiales de la PharmaSpoon suponen ventajas significativas
  • Los posibles residuos son incluso visibles en el sector de la traza (μsector g)
  • La superficie es fácil de limpiar.
  • La PharmaSpoon también es adecuada para el muestreo estéril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de producto Cuchara
Acabado Muy pulidas
Para utilizar con (aplicación) Productos alimenticios
Material Acero inoxidable (V4A)
Longitud (métrico) 650 mm