Learn More
Sampling Systems™ PharmaScoop™ de Acero Inoxidable
Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1250 mL
1,7 L
2,5 L
5 L
Longitud (métrico):
75 mm
110 mm
180 mm
235 mm
240 mm
305 mm
320 mm
330 mm
340 mm
355 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Cucharas de muy alta calidad
- Guantes de alta resistencia
- Se ha fabricado con acero inoxidable 316 l
- Sin grietas
- Acabado satinado
- Esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- GMP correcto
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2,5 L |
| Tipo de producto | Cuchara de Polvo |
| Acabado | Pulido de Espejo |
| Diámetro exterior (métrico) | 185 mm |
| Material | Acero inoxidable (316L) |
| Longitud (métrico) | 320 mm |