Descripción
- Cucharas de muy alta calidad
- Guantes de alta resistencia
- Se ha fabricado con acero inoxidable 316 l
- Sin grietas
- Acabado satinado
- Esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- GMP correcto
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 750 mL |
| Tipo de producto | Cuchara de Polvo |
| Acabado | Pulido de Espejo |
| Diámetro exterior (métrico) | 95 mm |
| Material | Acero inoxidable (316L) |
| Longitud (métrico) | 330 mm |