Learn More
Sampling Systems™ PharmaScoop™ de Acero Inoxidable
Código de producto. 12937955 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1250 mL
1,7 L
2,5 L
5 L
Longitud (métrico):
75 mm
110 mm
180 mm
235 mm
240 mm
305 mm
320 mm
330 mm
340 mm
355 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) unitSize
12937955 1250 mL 305 mm cada uno
12947955 1,7 L 355 mm cada uno
12735018 100 mL 180 mm cada uno
12745018 500 mL 240 mm cada uno
15571792 1000 mL 340 mm cada uno
12957955 750 mL 330 mm cada uno
15311481 50 mL 110 mm cada uno
15809621 10 mL 75 mm cada uno
15819621 250 mL 235 mm cada uno
15829621 2,5 L 320 mm cada uno
15839621 5 L 355 mm cada uno
11 options
Código de producto. 12937955
Marca: Sampling Systems™ A3161250
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricada en acero inoxidable de alta calidad para mayor durabilidad. PharmaScoop™ de Acero Inoxidable Sampling Systems™ es ideal para la dispensación y el muestreo en entornos farmacéuticos e higiénicos.
  • Cucharas de muy alta calidad
  • Guantes de alta resistencia
  • Se ha fabricado con acero inoxidable 316 l
  • Sin grietas
  • Acabado satinado
  • Esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
  • GMP correcto
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1250 mL
Tipo de producto Cuchara de Polvo
Acabado Pulido de Espejo
Diámetro exterior (métrico) 125 mm
Material Acero inoxidable (316L)
Longitud (métrico) 305 mm