Learn More
Schneider Gerd™ Espátula para farmacéutico de acero inoxidable
Código de producto. 10255004
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
210 mm
260 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10255004 260 mm 1 PCS
10473464 210 mm 1 PCS
2 options
Código de producto. 10255004
Marca: Schneider Gerd™ 613
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice esta espátula para una gran variedad de aplicaciones. Las espátulas para farmacéuticos de acero inoxidable Schneider Gerd™ son ideales para su uso con una amplia gama de compuestos.
  • Las espátulas son ideales para trabajar con polvos, agitación y mezcla
  • Perfecto para cantidades mínimas de productos químicos
  • Los implementos de acero inoxidable pulido se limpian sin esfuerzo y son resistentes a la corrosión
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tipo de producto Espátula para farmacéuticos
Material de la hoja Acero inoxidable
Material del mango Madera
Material Acero inoxidable
Tipo de mango Madera
Longitud (métrico) 260 mm