Learn More
Sampling Systems™ PharmaBottles™ de acero inoxidable
Código de producto. p-7138942 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
1000 mL
Diámetro (métrico):
83 mm
102 mm
Altura (métrico):
154 mm
178 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) Altura (métrico) unitSize
15839721 1000 mL 102 mm 178 mm cada uno
15849721 500 mL 83 mm 154 mm cada uno
2 options
Código de producto. 15839721
Marca: Sampling Systems™ A8461000
Los PharmaBottles™ de acero inoxidable Sampling Systems™ son ideales para su uso con polvos y líquidos.
  • Recipientes multiuso
  • Cuerpo y tapa de acero inoxidable 316L
  • Construcción robusta
  • Interior sin fisuras
  • Todas las soldaduras están pulidas
  • Completos con tapa a rosca
  • Junta de silicona (aceptable por la FDA) en la tapa
Especificaciones
Material Acero inoxidable (316 l)
Capacidad (métrico) 1000 mL
Tipo de tapón Tapa roscada
Diámetro (métrico) 102 mm
Altura (métrico) 178 mm