Learn More
Bel-Art™ Cucharas Pharma de acero inoxidable
Código de producto. 16824146 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
50 mL
100 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1250 mL
1700 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
16824146 50 mL cada uno
16814146 10 mL cada uno
16834146 100 mL cada uno
16844146 500 mL cada uno
16854146 750 mL cada uno
16864146 1000 mL cada uno
16874146 1250 mL cada uno
16884146 1700 mL cada uno
16894146 2500 mL cada uno
9 options
Código de producto. 16824146
Marca: Bel-Art™ F367380050
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseño óptimo para su tranquilidad
  • Las cucharas reutilizables de alta calidad se pueden utilizar para la manipulación de polvos y gránulos en entornos farmacéuticos y de manipulación de alimentos.
  • Acero inoxidable de grado 316 para el sector farmacéutico
  • Diseño sin juntas fácil de limpiar para ayudar a prevenir la contaminación cruzada
  • Alta resistencia a la sal y los ácidos, ideal para el muestreo de alimentos
  • Conformidad con la GMP
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Capacidad (imperial) 1,7 oz
Capacidad (métrico) 50 mL
Tipo de producto Pala
Material Acero inoxidable