Descripción
- Se suministra listo para montar
- Fabricado con acero inoxidable
- Se adapta a matraces Erlenmeyer de vidrio/polipropileno
- La bandeja simplemente cae sobre la plataforma del agitador o de la mesa basculante y se ajusta correctamente.
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Matraz de 25 mL |
| Tipo de producto | Bandeja perforada |
| Material | Acero inoxidable |
| Abrazaderas | Sí |
| Para utilizar con (equipo) | Baños de agitación NE5-28 |
| N.º de posiciones | 39 |