Learn More
Nickel Electro™ Bandeja perforada de acero inoxidable
Tienda Nickel-Electro Productos
Click to view available options
N.º de posiciones:
12
18
2
2 x 1000 mL, 6 x 500 mL, 15 x 100 mL, 35 x 25 mL
32
39
5
8
Tipo de producto:
Bandeja perforada
Bandeja universal de muelles
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Se suministra listo para montar
- Fabricado con acero inoxidable
- Se adapta a matraces Erlenmeyer de vidrio/polipropileno
- La bandeja simplemente cae sobre la plataforma del agitador o de la mesa basculante y se ajusta correctamente.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bandeja perforada |
| Material | Acero inoxidable |
| Abrazaderas | Sí |
| Para utilizar con (equipo) | Baños de agitación NE5-28 |
| N.º de posiciones | 2 |