Learn More
Nickel Electro™ Bandeja perforada de acero inoxidable
Código de producto. 12718978 Tienda Nickel-Electro Productos
Click to view available options
N.º de posiciones:
12
18
2
2 x 1000 mL, 6 x 500 mL, 15 x 100 mL, 35 x 25 mL
32
39
5
8
Tipo de producto:
Bandeja perforada
Bandeja universal de muelles
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12718978
Marca: Nickel Electro™ SFT0250
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La bandeja perforada de acero inoxidable Nickel Electro™ se debe utilizar con pinzas para matraces y se puede usar en una serie de baños.
  • Se suministra listo para montar
  • Fabricado con acero inoxidable
  • Se adapta a matraces Erlenmeyer de vidrio/polipropileno
  • La bandeja simplemente cae sobre la plataforma del agitador o de la mesa basculante y se ajusta correctamente.
Especificaciones
Tipo de producto Bandeja perforada
Material Acero inoxidable
Abrazaderas Sí
Para utilizar con (equipo) Baños de agitación NE5-28
N.º de posiciones 12