Learn More
Nickel Electro™ Bandeja perforada de acero inoxidable
Código de producto. 11736597 Tienda Nickel-Electro Productos
Change view
Click to view available options
N.º de posiciones:
12
18
2
2 x 1000 mL, 6 x 500 mL, 15 x 100 mL, 35 x 25 mL
32
39
5
8
Tipo de producto:
Bandeja perforada
Bandeja universal de muelles
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.º de posiciones Tipo de producto unitSize
11736597 32 Bandeja perforada cada uno
12798968 39 Bandeja perforada cada uno
12708978 18 Bandeja perforada cada uno
12718978 12 Bandeja perforada cada uno
12728978 8 Bandeja perforada cada uno
12738978 5 Bandeja perforada cada uno
12748978 2 Bandeja perforada cada uno
11419549 2 x 1000 mL, 6 x 500 mL, 15 x 100 mL, 35 x 25 mL Bandeja universal de muelles cada uno
8 options
Código de producto. 11736597
Marca: Nickel Electro™ SFT0050
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La bandeja perforada de acero inoxidable Nickel Electro™ se debe utilizar con pinzas para matraces y se puede usar en una serie de baños.
  • Se suministra listo para montar
  • Fabricado con acero inoxidable
  • Se adapta a matraces Erlenmeyer de vidrio/polipropileno
  • La bandeja simplemente cae sobre la plataforma del agitador o de la mesa basculante y se ajusta correctamente.
Especificaciones
Admite Matraz de 50 mL
Tipo de producto Bandeja perforada
Material Acero inoxidable
Abrazaderas Sí
Para utilizar con (equipo) Baños de agitación NE5-28
N.º de posiciones 32