Learn More
De Buyer™ Stainless Steel Pastry Bowls with Two Handles
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Recipiente para pastas con asas |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (aplicación) | Para hacer mezclas, combinaciones, batido vertical, calentamiento al baño María, almacenamiento de una preparación |
| Para utilizar con (equipo) | Frigorífico, ultracongelador, refrigerador rápido y horno |
| Altura (métrico) | 135 mm |
| Longitud (métrico) | 420 mm |
| Cantidad | Each |
| Forma | Fondo plano |
| Volumen (métrico) | 8 L |