Learn More
De Buyer™ Stainless Steel Pastry Bowls with Two Handles
Código de producto. 11960635
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
8 L
11,4 L
15,7 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11960635 8 L cada uno
11970635 11,4 L cada uno
11980635 15,7 L cada uno
3 options
Código de producto. 11960635
Marca: De Buyer™ 325132
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente para pastas con asas
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Para hacer mezclas, combinaciones, batido vertical, calentamiento al baño María, almacenamiento de una preparación
Para utilizar con (equipo) Frigorífico, ultracongelador, refrigerador rápido y horno
Altura (métrico) 135 mm
Longitud (métrico) 420 mm
Cantidad Each
Forma Fondo plano
Volumen (métrico) 8 L