Learn More
De Buyer™ Recipiente de pastelería laboratorio de acero inoxidable
Código de producto. 11910635
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 L
3,5 L
4,5 L
5,5 L
7L
8 L
11,4 L
16,8 L
Altura (métrico):
90 mm
100 mm
112 mm
120 mm
125 mm
140 mm
145mm
150 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Altura (métrico) unitSize
11910635 4,5 L 120 mm cada uno
11990625 1 L 100 mm cada uno
11980625 1 L 90 mm cada uno
11910605 3,5 L 112 mm cada uno
11920635 5,5 L 125 mm cada uno
11940635 8 L 140 mm cada uno
11950635 11,4 L 150 mm cada uno
11920645 7L 145mm cada uno
11940645 16,8 L 200 mm cada uno
9 options
Código de producto. 11910635
Marca: De Buyer™ 325026
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Tipo de producto Pastry Bowl
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Para hacer mezclas, combinaciones, batido, calentamiento al baño María, almacenamiento de una preparación o de ingredientes
Para utilizar con (equipo) Frigorífico, ultracongelador, refrigerador rápido y horno
Altura (métrico) 120 mm
Cantidad Each
Forma Fondo plano
Esterilidad Estériles
Volumen (métrico) 4,5 L