Descripción
- Minimize dripping with flat pouring rim
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Balde |
| Material | Stainless Steel |
| Capacidad (imperial) | 6.1 gal. |
| Diámetro exterior (imperial) | 11.9 in. |
| Altura (imperial) | 14.9 in. |
| Altura con tapón (imperial) | 14.9 in. |
| Cantidad | 1 unidad |