Learn More
Sartorius™ Pesa de calibración OIML de Clase F2 de acero inoxidable sin certificado de calibración DAkkS
Pesas de calibración de acero altamente pulido de 100 g a 10 kg
Marca:  Sartorius™ YCW6248-00
439.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10042071
  • 450.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 21-07-2025
Descripción
Conforme a la especificación de OIML de clase E2, F1 y F2 que incluye el certificado DKD (Deutscher Kalibrierdienst acreditado por el PTB) (equivalente al UKAS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Plástico
2 kg