Learn More
Sartorius™ Pesa de calibración cilíndrica de acero inoxidable F1
Código de producto. 10553461 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
1 g
10 g
10.000 g
100 g
1000 g
2 g
20 g
200 g
2000 g
5 g
50 g
500 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
10553461 1000 g cada uno
10563451 100 g cada uno
10441921 10 g cada uno
10034150 10.000 g cada uno
10094140 1 g cada uno
10441531 200 g cada uno
10186510 2 g cada uno
10665951 20 g cada uno
10278410 2000 g cada uno
10656331 500 g cada uno
10655951 5 g cada uno
10145930 50 g cada uno
10145980 5000 g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 10553461 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor YCW613800
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ensure accurate calibration and weighing. Fisherbrand™ Stainless Steel F1 Cylindrical Calibration Weight is a highly accurate individual weight with a nominal mass between 1g and 10kg. These cylindrical weights conform to class F1 requirements.
La línea Sartorius™ de pesas de línea de referencia incluye estas pesas estándar cilíndricas. Están fabricadas en acero inoxidable duradero y cumplen con OIML clase F1 para su uso con básculas de clase II.
  • Disponible en una gama de valores de peso nominal, de 1 a 10.000 g
  • Ideal para garantizar la calidad de acuerdo con la ISO 9001ff
    • Instrumentos de ajuste, pruebas y calibración para básculas de clase II
    • Garantía de calidad para las básculas con menos de 300.000 pasos
    • Pesas para la calibración, y para la calibración oficial de otras pesas, de las clases inferiores (F2, F3, M1, M2 y M3)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Pesa de calibración cilíndrica
Certificaciones/conformidad DKD
Clasificación F1
Material Acero inoxidable
Material del envase Plástico
Peso (métrico) 1000 g