Learn More
Sartorius™ Pesa de línea de referencia OIML de clase E2 de acero inoxidable sin certificado de calibración DAkkS
Código de producto. 10387441 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Masa:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Masa unitSize
10387441 20 g cada uno
10173741 100 g cada uno
10052211 10 g cada uno
10642202 10 kg cada uno
10616274 10 mg cada uno
10656363 1 g cada uno
10397201 1 kg cada uno
10042131 1 mg cada uno
10032071 200 g cada uno
10693922 200 mg cada uno
10745892 20 kg cada uno
10564181 2 kg cada uno
10612772 2 g cada uno
10275791 20 mg cada uno
10554371 2 mg cada uno
10490842 500 g cada uno
10327591 50 g cada uno
10706852 500 mg cada uno
10174411 50 kg cada uno
10585311 50 mg cada uno
10595501 5 g cada uno
10718772 5 kg cada uno
10662202 5 mg cada uno
23 options
Código de producto. 10387441
Marca: Sartorius™ YCW42200
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pesa de línea de referencia de clase E2 de OIML de acero inoxidable sin certificado de calibración DAkkS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del envase Madera
Masa 20 g