Learn More
- Home
- Products
- Balanzas y básculas
- Pesas de calibración
- Sartorius™ Pesa de línea de referencia OIML de clase E2 de acero inoxidable sin certificado de calibración DAkkS
Sartorius™ Pesa de línea de referencia OIML de clase E2 de acero inoxidable sin certificado de calibración DAkkS
Código de producto. 10173741 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Masa:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
23 product options available for selection
| Código de producto. | Masa | unitSize |
|---|---|---|
| 10173741 | 100 g | cada uno |
| 10052211 | 10 g | cada uno |
| 10642202 | 10 kg | cada uno |
| 10616274 | 10 mg | cada uno |
| 10656363 | 1 g | cada uno |
| 10397201 | 1 kg | cada uno |
| 10042131 | 1 mg | cada uno |
| 10032071 | 200 g | cada uno |
| 10693922 | 200 mg | cada uno |
| 10387441 | 20 g | cada uno |
| 10745892 | 20 kg | cada uno |
| 10564181 | 2 kg | cada uno |
| 10612772 | 2 g | cada uno |
| 10275791 | 20 mg | cada uno |
| 10554371 | 2 mg | cada uno |
| 10490842 | 500 g | cada uno |
| 10327591 | 50 g | cada uno |
| 10706852 | 500 mg | cada uno |
| 10174411 | 50 kg | cada uno |
| 10585311 | 50 mg | cada uno |
| 10595501 | 5 g | cada uno |
| 10718772 | 5 kg | cada uno |
| 10662202 | 5 mg | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
10173741
Proveedor
Sartorius™
N.º de proveedor
YCW51200
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Pesa de línea de referencia de clase E2 de OIML de acero inoxidable sin certificado de calibración DAkkS
Especificaciones
Especificaciones
| Material del envase | Madera |
| Masa | 100 g |