Learn More
Sartorius™ Pesa de calibración de clase E2 de OIML de acero inoxidable sin certificado de calibración DAkkS
Código de producto. 10298080 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Masa:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Masa unitSize
10298080 50 g cada uno
10309730 100 g cada uno
10309540 10 g cada uno
10627681 20 g cada uno
10399530 2 g cada uno
10379820 2 kg cada uno
10238180 1 kg cada uno
10688251 200 g cada uno
10591911 1 g cada uno
10166270 500 g cada uno
10106180 5 g cada uno
10084140 5 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 10298080 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor YCW452800
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pesas de calibración de acero altamente pulido de 1 g a 2 kg
Conforme a la especificación de OIML de clase E2, F1 y F2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del envase Plástico
Masa 50 g