Learn More
Sartorius™ Pesas cilíndricas de clase E2 de OIML con certificado de calibración DAkkS
Código de producto. 11336680 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Masa:
20 g
50 g
100 g
200 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Masa unitSize
11336680 50 g cada uno
11346680 100 g cada uno
11316680 20 g cada uno
11461947 200 g cada uno
4 options
Código de producto. 11336680
Marca: Sartorius™ YCW452802
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
No magnetizables, tienen superficie pulida y se suministran en cajas de plástico de alta calidad adecuadas para su uso en salas limpias
  • Fabricadas con acero inoxidable especial
  • Densidad: 7.950kg/m3
  • Las tolerancias cumplen con la OIML R111-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Pesa cilíndrica
Certificaciones/conformidad Certificado de calibración DAkkS
Clasificación OIML Clase E2
Material Acero inoxidable especial
Material del envase Plástico
Densidad 7.950kg/m3
Masa 50 g