Learn More
B Braun™ Agujas de acero inoxidable
Código de producto. p-8005425
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
26 ga
Longitud (métrico):
12 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Calibre de aguja Longitud (métrico) unitSize
10219070 26 ga 12 mm paquete de 100
1 options
Código de producto. 10219070 Proveedor B Braun™ N.º de proveedor 4665457
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Sustituya las agujas de jeringas con agujas extraíbles mediante el uso de las agujas de repuesto de jeringa de acero inoxidable B Braun™ Sterican™ para necesidades de paciente rutinarias, precirugía y postcirugía.
  • Sterican™
  • Blunt
  • Stainless steel
  • Latex-free
  • Sterile
Especificaciones
Material Stainless Steel
Calibre de aguja 26 ga
Diámetro exterior (métrico) 0.45 mm
Sin látex Sí
Longitud (métrico) 12 mm
Tipo de producto Aguja
Esterilidad Estéril