Learn More
B Braun™ Agujas de acero inoxidable
Descripción
- Sterican™
- Blunt
- Stainless steel
- Latex-free
- Sterile
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Stainless Steel |
| Calibre de aguja | 26 ga |
| Diámetro exterior (métrico) | 0.45 mm |
| Sin látex | Sí |
| Longitud (métrico) | 12 mm |
| Tipo de producto | Aguja |
| Esterilidad | Estéril |