Learn More
Sampling Systems™ Aguja de acero inoxidable
Código de producto. p-200009502 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
145 mm
147 mm
Modelo:
Curvado
Recto
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Modelo unitSize
17932112 145 mm Curvado cada uno
17972012 147 mm Recto cada uno
2 options
Código de producto. 17932112
Marca: Sampling Systems™ A640140
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This range of stainless steel needles makes light work of handling small and intricate materials.
  • Can be used to pick up small items or dissection
  • Available with either a straight end or curved end
  • Made from one piece and can be easily cleaned after use
  • Sharp point is ideal for use in laboratory and production work
Especificaciones
Tipo de producto Aguja de disección
Color Silver
Material Acero inoxidable (AISI 304)
Modelo Curvado
Longitud (imperial) 5.7 in.
Longitud (métrico) 145 mm
Esterilidad Non-sterile