Learn More
Sampling Systems™ Tomamuestras de Ranura Multinivel de Acero Inoxidable
Tienda Sampling Systems ProductosDescripción
- Fabricado en acero inoxidable 316 l de alta calidad
- Sección transversal (muestra compuesta)
- Adecuado para tomar muestras de gran volumen
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tomamuestras de Ranura |
| Material | Acero inoxidable (316L) |
| Incluye | 5 Ranuras |
| Capacidad (métrico) | 370 mL |
| Diámetro (métrico) | 25 mm |
| Longitud (métrico) | 2000 mm |