Learn More
Sampling Systems™ Tomamuestras de Ranura Multinivel de Acero Inoxidable
Código de producto. 15889221 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
300 mm
600 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Capacidad (métrico):
45 mL
110 mL
190 mL
300 mL
370 mL
750 mL
1000 mL
1300 mL
Diámetro (métrico):
25 mm
40 mm
Incluye:
3 Ranuras
3 ranuras, adaptador de frasco, un frasco
4 Ranuras
4 ranuras, adaptador de frasco, un frasco
5 Ranuras
5 ranuras, adaptador de frasco, un frasco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) Incluye unitSize
15889221 1500 mm 1000 mL 40 mm 4 Ranuras cada uno
15252760 300 mm 45 mL 25 mm 3 Ranuras cada uno
15879221 1000 mm 750 mL 40 mm 3 Ranuras cada uno
15809221 600 mm 110 mL 25 mm 3 Ranuras cada uno
15819221 600 mm 190 mL 25 mm 4 ranuras, adaptador de frasco, un frasco cada uno
15829221 1500 mm 300 mL 25 mm 5 ranuras, adaptador de frasco, un frasco cada uno
15839221 600 mm 110 mL 25 mm 3 ranuras, adaptador de frasco, un frasco cada uno
15879211 1000 mm 190 mL 25 mm 4 Ranuras cada uno
15889211 1500 mm 300 mL 25 mm 5 Ranuras cada uno
15899211 2000 mm 370 mL 25 mm 5 Ranuras cada uno
15899221 2000 mm 1300 mL 40 mm 4 Ranuras cada uno
11 options
Código de producto. 15889221
Marca: Sampling Systems™ 1210K1500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado en acero inoxidable robusto, lo que lo hace adecuado para el muestreo de polvos de flujo libre, gránulos e incluso polvos ligeramente cohesivos. El Tomamuestras de Ranura Multinivel de Acero Inoxidable Sampling Systems™ es para tomar una muestra transversal de gran volumen de un contenedor.
  • Fabricado en acero inoxidable 316 l de alta calidad
  • Sección transversal (muestra compuesta)
  • Adecuado para tomar muestras de gran volumen
Especificaciones
Tipo de producto Tomamuestras de Ranura
Material Acero inoxidable (316L)
Incluye 4 Ranuras
Capacidad (métrico) 1000 mL
Diámetro (métrico) 40 mm
Longitud (métrico) 1500 mm