Learn More
Bochem™ Mortero de acero inoxidable
Código de producto. p-7146773
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250mL
500mL
1000mL
Diámetro interior (métrico):
100mm
120mm
160mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro interior (métrico) unitSize
10238880 250mL 100mm cada uno
10390911 500mL 120mm cada uno
10186260 1000mL 160mm cada uno
3 options
Código de producto. 10238880
Marca: Bochem™ 8930
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mortero de acero inoxidable Bochem™ para su uso con maja.
  • Acero inoxidable
  • Para su uso con maja de acero inoxidable
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250mL
Diámetro interior (métrico) 100mm
Material Acero inoxidable (18/10)