Learn More
Heidolph™ Sistema de mezcla VISCO JET™
Código de producto. 10416172 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
Entre 115 y 200 mm
Entre 120 y 500 mm
Material:
Acero inoxidable
Acero inoxidable V4A
Eje: Latón, revestimiento de poliamida, propulsor: POM
Velocidad:
De 170 a 300 r. p. m.
De 200 a 700 r. p. m.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Material Velocidad unitSize
10416172 Entre 115 y 200 mm Acero inoxidable V4A De 200 a 700 r. p. m. cada uno
10621233 Entre 115 y 200 mm Eje: Latón, revestimiento de poliamida, propulsor: POM De 200 a 700 r. p. m. cada uno
10511023 Entre 120 y 500 mm Acero inoxidable De 170 a 300 r. p. m. cada uno
3 options
Código de producto. 10416172
Marca: Heidolph™ 5091608000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para mezclar medios viscosos
  • Útil para aplicaciones que implican medios viscosos como pastas y geles que necesitan un proceso de agitación fiable sin entrada de aire
  • La forma de hoja única activa un flujo intrínsecamente dinámico, que reduce el tiempo de procesamiento con resultados de mezcla significativamente mejores en comparación con los propulsores convencionales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) Entre 115 y 200 mm
Diámetro del eje (métrico) 10 mm
Altura de la hoja (métrico) 10 mm
Longitud (métrico) 500 mm
Tamaño Blade Size: 80 mm
Velocidad De 200 a 700 r. p. m.
Tipo Sistemas de mezcla
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 500 x 80 x 10 mm
Intervalo de agitación Entre 115 y 200 mm
Material Acero inoxidable V4A