Descripción
- Varillas de extensión de acero inoxidable 316
- Todos los ejes de 9,5 mm de diámetro están mecanizados en un extremo para admitir hélices con un calibre de 8 mm de diámetro
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 7,9375 mm |
| Diámetro del eje (métrico) | 7,9 mm |
| Longitud (métrico) | 457,2 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Eje de mezclador |
| Material | Acero inoxidable |