Learn More
Cole-Parmer™ Conjuntos de paletas de mezcla de acero inoxidable de alta eficacia
Código de producto. 11799978 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
381 mm
533,4 mm
Diámetro del eje (métrico):
6,35 mm
9,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro del eje (métrico) unitSize
11799978 381 mm 6,35 mm cada uno
11719988 533,4 mm 9,5 mm cada uno
2 options
Código de producto. 11799978
Marca: Cole-Parmer™ 0454100
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Maximice su mezcla con estos conjuntos de paletas de mezcla. Los conjuntos de paletas de mezcla de acero inoxidable de alta eficacia son ideales para líquidos muy viscosos o semisólidos.
  • El conjunto está hecho de acero inoxidable 303/304.
  • El eje y la hélice se combinan en una práctica pieza mezcladora.
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Diámetro (métrico) 66,675 mm
Diámetro del eje (métrico) 6,35 mm
Para utilizar con (aplicación) Para líquidos muy viscosos o semisólidos.
Longitud (métrico) 381 mm
Cantidad 1 unidad
Tipo Conjunto de eje de mezclador