Learn More
Sampling Systems™ Minirrecipientes de acero inoxidable con tapas
Código de producto. 15889661 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
7 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
Diámetro (métrico):
19 mm
41 mm
42 mm
52 mm
77 mm
102 mm
Altura (métrico):
36 mm
45 mm
53 mm
73 mm
78 mm
116 mm
154 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) Altura (métrico) unitSize
15889661 750 mL 102 mm 116 mm cada uno
15819661 100 mL 52 mm 73 mm cada uno
15829661 1000 mL 102 mm 154 mm cada uno
15839661 25 mL 41 mm 36 mm cada uno
15849661 250 mL 77 mm 73 mm cada uno
15859661 50 mL 42 mm 53 mm cada uno
15869661 500 mL 102 mm 78 mm cada uno
15879661 7 mL 19 mm 45 mm cada uno
8 options
Código de producto. 15889661
Marca: Sampling Systems™ A426750
Fabricadas en acero inoxidable de alta calidad para mayor durabilidad. Los minirrecipientes de acero inoxidable con tapas Sampling Systems™ tienen un interior sin grietas y se utilizan ampliamente en laboratorios farmacéuticos y químicos.
  • Disponibles en una amplia gama de tamaños
  • Tapa enroscable
  • Acabado satinado
  • Recipientes multiuso de pequeño volumen
  • Acero inoxidable 316L
  • Interior sin fisuras
  • Junta tórica de silicona disponible para mejorar el sellado
Especificaciones
Tipo de producto Tarro de muestra
Material Acero inoxidable (316 l)
Capacidad (métrico) 750 mL
Tipo de tapón Tapa roscada
Diámetro (métrico) 102 mm
Altura (métrico) 116 mm
Incluye Tapa y cuerpo