Learn More
Sampling Systems™ Minitambores de acero inoxidable sin abrazaderas de palanca
Código de producto. 15839671 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2 L
3 L
5 L
6 L
8 L
10 L
12,5 L
15 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15839671 2 L cada uno
15899661 1 L cada uno
15849671 3 L cada uno
15859671 5 L cada uno
15869671 6 L cada uno
15879671 8 L cada uno
15809671 10 L cada uno
15819671 12,5 L cada uno
15829671 15 L cada uno
9 options
Código de producto. 15839671
Marca: Sampling Systems™ A4342
Estos minitambores sin abrazaderas de palanca son excelentes recipientes multiuso para una amplia variedad de aplicaciones en el laboratorio.
  • Fabricado en acero inoxidable resistente de grado 304.
  • Interior sin grietas
  • Tapa rebajada con ajuste preciso
  • Incluye un asa de transporte oscilante.
  • Fondo plano con anillo de canto para proporcionar mayor protección
  • Disponible con una amplia gama de capacidades para adaptarse a sus necesidades específicas
Especificaciones
Cierre incluido Sí
Tipo de producto Minibidón
Tipo de tapón Tapa rebajada
Capacidad (métrico) 2 L
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento multiuso
Material Acero inoxidable
Incluye Asa oscilante
Altura (métrico) 175 mm
Diámetro exterior (métrico) 130 mm