Learn More
Sampling Systems™ Minitambores de acero inoxidable sin abrazaderas de palanca
Tienda Sampling Systems ProductosDescripción
- Fabricado en acero inoxidable resistente de grado 304.
- Interior sin grietas
- Tapa rebajada con ajuste preciso
- Incluye un asa de transporte oscilante.
- Fondo plano con anillo de canto para proporcionar mayor protección
- Disponible con una amplia gama de capacidades para adaptarse a sus necesidades específicas
Especificaciones
Especificaciones
| Cierre incluido | Sí |
| Tipo de producto | Minibidón |
| Tipo de tapón | Tapa rebajada |
| Capacidad (métrico) | 10 L |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento multiuso |
| Material | Acero inoxidable |
| Incluye | Asa oscilante |
| Altura (métrico) | 295 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 220 mm |