Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Microespátula de acero inoxidable
Código de producto. 10566673 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
5 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10566673 5 cm paquete de 2
1 options
Código de producto. 10566673
Marca: Bel-Art™ Scienceware™ 0101918
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Espátula enfundada PTFE marrón
• Calidad alimenticia FDA
• Inerte químicamente
• Espátula enfundada PTFE
• Lámina 1 con extremidad redondeada, lámina 2 véase la foto.
Especificaciones
Cantidad 2 paq.
Recubrimiento FEP de Teflon Fluo-Kem
Certificaciones/conformidad Conforme a las normativas de la FDA
Tipo de producto Microespátula
Anchura (métrico) 0,79 cm
Diámetro exterior (métrico) 4mm
Dimensiones (L x An) 5 x 0,79 cm
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 5 cm