Learn More
Sampling Systems™ Herramienta de Malla de Acero Inoxidable
Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Longitud del mango (métrico):
160 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- 316L Acero inoxidable
- Esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- Fabricación libre de grietas
- Acabado satinado
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable (316L) |
| Acabado | Pulido |
| Diámetro (métrico) | 120 mm |
| Longitud del mango (métrico) | 160 mm |