Learn More
Endecotts™ Stainless Steel Mesh Sieve - ISO
Código de producto. 15890215
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
106 μm
180 μm
250 μm
400 μm
600 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
15890215 106 μm cada uno
15800225 180 μm cada uno
15810225 250 μm cada uno
15820225 400 μm cada uno
15830225 600 μm cada uno
5 options
Código de producto. 15890215
Marca: Endecotts™ 008SIW.106
These woven wire mesh sieves are the most widely used test sieves for all types of laboratory sampling and particle size analysis.
  • Precision frame ensures consistent nestability
  • Precise aperture
  • Natural fillet for free flowing of sample
  • Totally sealed, no crevice to lose material
  • Evenly tensioned mesh ensures accurate analysis
  • Safe edge with big radius makes it comfortable to handle
  • Serial number ensures full traceability
Especificaciones
Tamaño de poro 106 μm
Diámetro exterior (imperial) 8 in, 203 mm
Altura (métrico) 50 mm