Learn More
Sampling Systems™ La Cuchara de Medición de Acero Inoxidable
Código de producto. 15829301 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15829301 1 mL cada uno
15839301 5 mL cada uno
15849301 10 mL cada uno
15859301 25 mL cada uno
15869301 50 mL cada uno
5 options
Código de producto. 15829301
Marca: Sampling Systems™ 1900A01
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para recoger volúmenes fijos de polvo. La Cuchara de Medición de Acero Inoxidable Sampling Systems™ está fabricada en acero inoxidable de alta calidad para mayor durabilidad.
  • Fabricado en acero inoxidable 316L
  • Mide con precisión los polvos
Especificaciones
Descripción Diámetro del cucharón 9 mm y profundidad del cucharón 14 mm
Capacidad (métrico) 1 mL
Tipo de producto Cuchara de Medición
Material Acero inoxidable (316L)
Longitud (métrico) 186 mm