Learn More
De Buyer™ Bidón medidor de acero inoxidable
Código de producto. 11930615
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11930615 2000 ml cada uno
11900615 500 ml cada uno
11910615 1000 ml cada uno
3 options
Código de producto. 11930615
Marca: De Buyer™ 3565.20N
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice el asa de acero inoxidable con soldadura de varios puntos para verter mediciones exactas utilizando el bidón de medición de acero inoxidable De Buyer™.
  • Graduación cada 100 ml
  • Borde de vertido
  • Base amplia para una mayor estabilidad
  • Duradera y resistente a la deformación
  • Higiénica y fácil de limpiar
  • Apta para lavavajillas
Especificaciones
Estilo de la base Base ancha
Capacidad (métrico) 2000 ml
Material Acero inoxidable
Acabado Borde de vertido
Altura (métrico) 185 mm
Incluye Con asa y pata
Graduated Sí
Modelo Pata grande