Learn More
De Buyer™ Bidón medidor de acero inoxidable
Descripción
- Graduación cada 100 ml
- Borde de vertido
- Base amplia para una mayor estabilidad
- Duradera y resistente a la deformación
- Higiénica y fácil de limpiar
- Apta para lavavajillas
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de la base | Base ancha |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Material | Acero inoxidable |
| Acabado | Borde de vertido |
| Altura (métrico) | 105 mm |
| Incluye | Con asa y pata |
| Graduated | Sí |
| Modelo | Pata grande |