Learn More
Fisherbrand™ Descapsulador manual de acero inoxidable para salas limpias
Código de producto. 11586034 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
13 mm
20 mm
32 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño unitSize
11586034 13 mm cada uno
11845722 - cada uno
11520535 20 mm cada uno
15259968 32 mm cada uno
4 options
Código de producto. 11586034
Permite retirar fácilmente tapones de aluminio sin rotura
  • Acero inoxidable
  • Esterilizable para aplicaciones en salas limpias
  • Manual
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Manual
Tamaño 13 mm