Learn More
UVP Transiluminador del modelo M-26V de acero inoxidable
Código de producto. 12823928
Change view
Click to view available options
Fondo (métrico):
279 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Fondo (métrico) unitSize
12823928 279 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12823928 Proveedor UVP N.º de proveedor 95045802
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La gama de transiluminadores de sobremesa UVP se puede utilizar con cualquier sistema de adquisición de imágenes UVP.
La gama de transiluminadores de sobremesa UVP se puede utilizar con cualquier sistema de adquisición de imágenes UVP. Utilizan tubos de 8 W y tienen un filtro especialmente fabricado que proporciona la emisión de luz más uniforme posible a través de una unidad basada en tubos. Las unidades tienen una parte superior de acero inoxidable que es fácil de limpiar y una tapa de bloqueo UV abisagrada para proteger al usuario. Las unidades de longitud de onda única tienen ajustes de intensidad alta, media y baja, lo que hace que las unidades sean adecuadas para la visualización y el corte de banda. Las unidades de longitud de onda doble y 3UV tienen un único ajuste de intensidad. Transiluminador de sobremesa de longitud de onda única y doble, dimensiones: 279 mm × 356 mm × 122 mm; transiluminador de sobremesa 3UV, dimensiones: 279 mm × 356 mm × 137 mm
Especificaciones
Anchura (métrico) 356 mm
Altura (métrico) 122 mm
Fondo (métrico) 279 mm
Tipo de producto Transiluminador
Para utilizar con (aplicación) Sistema de adquisición de imágenes UVP
Área de filtración (métrica) 210 x 260 mm
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tamaño del filtro (métrico) 210 x 260 mm
Modelo M-26V
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz
Intensity Variable
Wavelength 302 nm
Tipo de iluminación UV de sobremesa